MABT884
Anti-TACE Antibody, clone D1(A12)
clone D1(A12), from human(Recombinant)
Synonim(y):
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, ADAM 17, CD156b, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha-converting enzyme
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human (Recombinant)
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D1(A12), monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
mouse (Kwok, H.F., et al. (2014). Protein Eng. Des. Sel. 27(6):179-190.)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM17(6868)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inhibits Activity/Function: Representative lots inhibited TACE-mediated substrates shedding from the surface of human cells both in cultures and in mice in vivo (Issuree, P.D., et al. (2013). J. Clin. Invest. 123(2):928-932; Richards, F.M., et al. (2012). PLoS One. 7(7):e40597; Tape, C.J., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(14):5578-5583).
Apoptosis & Cancer
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg (2 µg/mL) of this antibody detected TACE expression on the surface of one million HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2