MABT882
Anti-Prodynorphin (Dynorphin B29) Antibody, clone Dyn9
clone Dyn9, from mouse
Synonim(y):
Beta-neoendorphin-dynorphin, Preprodynorphin, Preproenkephalin-B, Proenkephalin-B, Dynorphin B-29, Leumorphin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Dyn9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Pdyn(29190)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:20 dilution of clone Dyn9 hybridoma culture supernatant detected Prodynorphin/Dynorphin B29 immunoreactivity in human (hippocampus and cerebral cortex), mouse (fundus striati), and rat (nucleus supraopticus, lateral hipothalamic nucleus, paraventricular nucleus, and nucleus accumbens, septum pellucidum, caudate-putamen, and hippocampus) brain tissue sections (Courtesy of Ricardo Martínez Murillo, PhD, Cajal Institute, Madrid Spain).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:20 dilution of this antibody detected Prodynorphin/Dynorphin B29 immunoreactivity in human thalamus tissue sections.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1