MABT828
Anti-Myoferlin Antibody, clone 159
culture supernatant, clone 159, from mouse
Synonim(y):
Myoferlin, Fer-1-like protein 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
159, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYOF(26509)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected myoferlin in C2C12 murine myoblast lysate and human skin fibroblast lysate. Antibody blocking with the immunogen peptide prior to Western blotting abolished the target band detection (Jaiswal, J.K., et al. (2007). Traffic. 8(1):77-88).
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:10 dilution of this hybridoma culture supernatant detected myoferlin isoforms in 10 µg of C2C12 murine myoblast lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2