MABT419
Anti-CD2AP Antibody, clone 2A2.1
clone 2A2.1, from mouse
Synonim(y):
CD2-associated protein, CD2AP, Adapter protein CMS, Cas ligand with multiple SH3 domains
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD2AP(23607)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CD2AP in 10 µg of Raji cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1