MABT400
Anti-Lubricin/Proteoglycan 4, clone 5C11 Antibody
clone 5C11, from mouse
Synonim(y):
Proteoglycan 4, Lubricin, Megakaryocyte-stimulating factor, Superficial zone proteoglycan, Proteoglycan 4 C-terminal part
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
canine, bovine, goat, rat, porcine, human, guinea pig
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRG4(10216)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected purified human synovial lubricin, as well as lubricin in synovial fluid recovered from patients with osteoarthritis (OA), camptodactyly-arthropathy-coxa vara-pericarditis syndrome (CACP), or from bovine, porcine, goat, dog, rat, and guinea pig (Ai, M., et al. (2015). PLoS One. 10(2):e0116237).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected purified bovine synovial lubricin from calf and steer under both reduced and non-reduced conditions (Schmidt, T.A., et al. (2009). Biochim Biophys Acta. 1790(5):375-384).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 10 µg of purified Lubricin/Proteoglycan 4 protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1