MABT326
Anti-CEACAM3/5 Antibody, clone 308/3-3
clone 308/3-3, from mouse
Synonim(y):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 3, Carcinoembryonic antigen CGM1, CD66d, Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, Carcinoembryonic antigen, CEA, Meconium antigen 100, CD66e
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
308/3-3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
rat, mouse
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEACAM5(1048)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: 10 μg/mL from a representative lot immunostained CHO cell transfectants expressing human CEACAM3 and CEACAM5, but not CHO cells expressing human CEACAM1 (CEACAM1-4L), CEACAM4, CEACAM6, CEACAM7, or CEACAM8 (Courtesy of Dr. Bernhard B. Singer, University of Duisburg-Essen, Germany).
Immunoprecipitation Analysis: 5 μg from a representative lot immunoprecipitated exogenously expressed full-length glycosylated human CEACAM5 from 500 μg of lysate (in 600 μL) from transfected HeLa cells (Courtesy of Dr. Bernhard B. Singer, University of Duisburg-Essen, Germany).
Western Blotting Analysis: 10 μg/mL from a representative lot detected exogenously expressed full-length glycosylated human CEACAM5 in 50 μg of lysate from transfected HeLa cells (Courtesy of Dr. Bernhard B. Singer, University of Duisburg-Essen, Germany).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 μg/mL of this antibody detected exogenously expressed full-length glycosylated human CEACAM3 and CEACAM5 in 10 μg of lysates from transfected CHO cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1