Kluczowe dokumenty
MABT1583
Sigma-Aldrich
Anti-Filaggrin Antibody, clone AHF2
Synonim(y):
FLG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AHF2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 435.17 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
ion-exchange chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... FLG(2312)
Specyficzność
Klon AHF2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym profilagrynę.
Immunogen
Częściowo oczyszczona filagryna z ludzkiej tkanki skóry piersi.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanek ludzkiej skóry.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło profilagrynę w wycinkach tkanki ludzkiej skóry.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Profilaggrin w aplikacji Western Blotting. (Sebbag, M., et al. (1995). J Clin Invest.95(6):2672-9; Simon, M., et al. (1995). Clin Exp Immunol. 100(1):90-8; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7; Simon, M., et al. (1996). Biochem J. 317(Pt1)(Pt1):173-7).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Profilaggrin w aplikacji ELISA. (Miedouge, M., et al. (2001). Tumour Biol. 22(1):19-26).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła Profilaggrin w aplikacji immunohistochemicznej. (Guy, R., et al. (1998). Dermatology. 196(1):32-7; Chavanas, S., et al. (2006). J Dermatol Sci. 44(2):63-72).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Profilaggrin w zastosowaniu immunofluorescencji. (Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol.;105(3):432-7; Chavanas, S., et al. (2006). J Dermatol Sci.;44(2):63-72).
Mikroskopia elektronowa: Reprezentatywna partia wykryła Profilaggrin w zastosowaniach mikroskopii elektronowej (Simon, M., et al. (1995). Clin Exp Immunol. 100(1):90-8; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Filagryna (UniProt: P20930; znana również jako FLG) jest kodowana przez gen FLG (Gene ID: 2312) u człowieka. Filagryna, białko wiążące wapń, jest syntetyzowana jako duży, nierozpuszczalny, wysoce fosforylowany prekursor z kilkoma tandemowymi kopiami 324 aminokwasów w granulkach cytoplazmatycznych. Podczas końcowego różnicowania ulega defosforylacji i proteolitycznemu rozszczepieniu w celu usunięcia peptydów łącznikowych i wytworzenia funkcjonalnych podstawowych jednostek filagryny. Ulega szerokiej ekspresji, a w tkance skórnej wykrywana jest głównie w warstwie ziarnistej naskórka. Podczas końcowego różnicowania naskórka ssaków agreguje pośrednie filamenty keratynowe i promuje tworzenie wiązań dwusiarczkowych między filamentami pośrednimi. Tworzy to wewnątrzkomórkową włóknistą macierz zrogowaciałych komórek. Deiminacja argininy do cytruliny przez deiminazę peptydyloargininy powoduje zmniejszenie jej powinowactwa do cytokeratyn. Wykazano, że N-końcowy region dojrzałej filagryny jest heterogenny i jest blokowany przez tworzenie piroglutaminianu. Klon AHF2 specyficznie wykrywa profilagrynę i wykazuje reaktywność w różnych zastosowaniach immunochemicznych. (Ref.: Simon, M., et al. (1996). Biochem. J. 317(pt 1); 173 177; Simon, M., et al. (1995). Clin. Exp. Immunol. 100(1); 90-98; Simon, M., et al. (1995). J. Invest. Dermatol. 105(3); 432-437).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 50% glicerolem.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2