MABT1551
Anti-Filaggrin Antibody, clone AHF7
Synonim(y):
FLG
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AHF7, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
ion-exchange chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... FLG(2312)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human skin tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Filaggrin in Human skin tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Filaggrin in Immunohistochemistry application. (Simon, M., et al. (1995). Clin Exp Immunol. 100(1):90-8; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7; Girbal-Neuhauser, E., et al. (1997). Mol Med. 3(2):145-56; Guy, R., et al. (1998). Dermatology. 196(1):32-7; Guy, R., et al. (1998). J Invest Dermatol. 110(4):410-5; Downie, M.M.T., et al. (2002). Br J Dermatol. 147(5):869-78; Chavanas, S., et al. (2006). J Dermatol Sci. 44(2):63-72).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Filaggrin in Immunfluorescence application. (Simon, M., et al. (1995). Clin Exp Immunol. 100(1):90-8; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7; Girbal-Neuhauser, E., et al. (1997). Mol Med. 3(2):145-56; Chavanas, S., et al. (2006). J Dermatol Sci. 44(2):63-72).
ELISA Analysis: A representative lot detected Filaggrin in ELISA application. (Simon, M., et al. (1996). Biochem J. 317(Pt1)(Pt1):173-7).
Electron Microscopy: A representative lot detected Filaggrin in Electron Microscopy application. (Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Filaggrin in Western Blotting application. (Sebbag, M., et al. (1995). J Clin Invest. 95(6):2672-9; Simon, M., et al. (1995). J Invest Dermatol. 105(3):432-7; Simon, M., et al. (1996). Biochem J. 317(Pt1)(Pt1):173-7; Girbal-Neuhauser, E., et al. (1997). Mol Med. 3(2):145-56).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2