Kluczowe dokumenty
MABT1547
Sigma-Aldrich
Anti-CFAP206 Antibody, clone ORF2-2A7
Synonim(y):
Białko związane z rzęskami i wici 206
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ORF2-2A7, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 70.95 kDa
observed mol wt ~70 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... Cfap206(69329)
Specyficzność
Klon ORF2-2A7 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 206 związane z rzęskami i wici (CFAP206). Celuje w epitop w obrębie 13 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający 13 aminokwasom z C-końcowego regionu mysiego białka 206 związanego z rzęskami i wici (CFAP206).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie tkankowym z jąder myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło CFAP206 w ekstrakcie tkanki jądra myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CFAP206 w aplikacji Western Blotting. (Beckers, A., et al. (2020). Rozwój. 147(21):dev188052).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko 206 związane z rzęskami i wici (UniProt: Q6PE87; znane również jako CFAP206) jest kodowane przez gen Cfap206 (Gene ID: 69329) u myszy. CFAP206 jest ewolucyjnie konserwowanym białkiem, które nie posiada znanych motywów lub domen, z wyjątkiem unikalnej 280-aminokwasowej domeny z konserwowanymi motywami GFC i GIL. Lokalizuje się do ciała podstawnego / centrosomu i rzęsek, a jego ekspresja koreluje z ekspresją Foxj1 i zależy od niej. U kręgowców odgrywa rolę podczas składania ruchliwych rzęsek, a jego niedobór może prowadzić do nieprawidłowego bicia rzęsek i zmniejszonej ruchliwości plemników. Według doniesień jest potencjalnym składnikiem kompleksu regulacyjnego nexin-dynein i oddziałuje z białkiem 3. Opisano dwie izoformy CFAP206, które są wytwarzane przez alternatywne przyprawianie. Izoforma 1 ulega ekspresji w spermie, jajowodzie, płucach, jamie nosowej, ependymie mózgu i splocie naczyniówkowym. Wykazano, że izoforma ta jest niezbędna dla ruchliwości plemników i jest zaangażowana w regulację częstotliwości bicia ruchliwych rzęsek na komórkach nabłonkowych dróg oddechowych i jest wymagana do ustanowienia promienistych szprych we wici plemników. Izoforma 2, która ulega ekspresji w plemnikach, jajowodach, płucach, jamie nosowej, ependymie mózgu i splocie naczyniówkowym, jest również wymagana do ruchliwości plemników i bierze udział w regulacji częstotliwości bicia ruchliwych rzęsek na komórkach nabłonkowych dróg oddechowych. Klon ORF2-2A7 specyficznie wykrywa izoformę 1 i wykrywa sekwencję w obrębie 13 aminokwasów od regionu C-końcowego, której brakuje w izoformie 2. (Ref.: Beckers, A., et al. (2020). Development. 147(21); dev188052).
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1