Kluczowe dokumenty
MABT1533
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw aktynie, klon 5-16 H1C8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
klon
MAb GEa (5-16 H1C8)
monoclonal
oczyszczone przez
(Ligatrap)
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Oczyszczona aktyna (ACT1) z rośliny Arabidopsis thaliana.
Specyficzność
Klon 5-16 H1C8 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa aktynę u wielu gatunków.
Zastosowanie
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła aktynę w zastosowaniach ELISA (Kandasamy, M.K., et. al. (1999). Plant J. 18(6):681-91).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła aktynę w zastosowaniach Western Blotting (Kandasamy, M.K., et. al. (2012). Plant Cell. 24(5):2041-57; Kandasamy, M.K., et. al. (1999). Plant J. 18(6):681-91).
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Actin in human skeletal muscle tissue lysate.
Właściwości fizyczne
Zaobserwowano ~44 kDa; obliczono 41,86 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgM w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Człowiek. Przewiduje się, że reaguje ze wszystkimi eukariontami na podstawie 100% homologii sekwencji.