MABT1475
Anti-Cytokeratin-8 Antibody, clone 1E8
Synonim(y):
CYK8, KRT8, Keratin, type II cytoskeletal 8, Keratin-8 (K8), Type-II keratin Kb8
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E8, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 53.7 kDa
observed mol wt ~54 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... KRT8(3856)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HaCaT cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cytokeratin-8 in HaCaT cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Immunohistochemistry application (Sfakianos, J.P., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):2540).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Western Blotting application (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Cytokeratin-8 in Immunocytochemistry application (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Inhibition Assay: An Anti-Cytokeratin-8, clone 1E8 Fab decreased plasminogen binding to breast cancer cell lines in Inhibition Assay (Hembrough, T.A., et al. (1996). J Biol Chem. 271(41):25684-91).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2