MABT100
Przeciwciało anty-Girdin, CT, klon 10E6.1
clone 10E6.1, from mouse
Synonim(y):
Girdin, Akt phosphorylation enhancer, Coiled-coil domain-containing protein 88A, G alpha-interacting vesicle-associated protein, GIV, Girders of actin filament, Hook-related protein 1, HkRP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10E6.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCDC88A(55704)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Girdin w komórkach HeLa.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Girdin w lizacie komórek COS-7.
Jakość
Wesetern Blot Analysis: A 1:5000 dilution of this antibody detected Girdin in 10 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1