Kluczowe dokumenty
MABS455
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GLEPP1, domena zewnątrzkomórkowa, klon 1B4
clone 1B4, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase O, R-PTP-O, Glomerular epithelial protein 1, Protein tyrosine phosphatase U2, PTP-U2, PTPase U2, Ptpro
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
YBiałko nabłonka kłębuszkowego 1 (GLEPP1) jest związaną z błoną fosfatazą tyrozynową obecną na wierzchołkowej powierzchni komórki, która odgrywa rolę w regulacji szybkości filtracji ciśnienia kłębuszkowego poprzez regulację struktury i funkcji podocytów. GLEPP1 ulega ekspresji w nerkach, ale także w mózgu, płucach i łożysku. W mózgu GLEPP1 odgrywa ważną rolę w prowadzeniu aksonów, a w innych komórkach GLEPP1 pomaga w montażu lamellipodium. Ze względu na swoje działanie na lamellipodiach, GLEPP1 jest ważny w chemotaksji komórkowej, dlatego inhibitory funkcji GLEPP1 pomagają w leczeniu, w którym migracja komórek zapalnych jest zaburzona, na przykład we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Wreszcie, ponieważ fosforylacja i jej odwrócenie przez fosfatazy są kluczowymi zdarzeniami sygnalizacyjnymi i regulacyjnymi, różne zespoły są związane z wariantami genetycznymi związanymi z mutacjami fosfataz. W przypadku GLEPP1 różne zespoły nerczycowe, takie jak NPHS6 i choroba hiperproteinurii, są związane z mutacjami w regionie kodującym GLEPP1.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające szczurzemu GLEPP1, domena zewnątrzkomórkowa.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła GLEPP1, domenę zewnątrzkomórkową w izolowanej tkance kłębuszków szczura (Wharram, B.L., et al. (2005) J Am Soc Nephrol. 16:2941-2952; Fukuda, A., et al. (2012). Kidney International. 81:40-55; Kim, Y.H., (2001). Kidney International. 60:957-968).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła GLEPP1, domenę zewnątrzkomórkową w lizacie tkanki izolowanych kłębuszków szczura (Fukuda, A., et al. (2012). J Am Soc Nephrol. 23:1351-1363).
To przeciwciało anty-GLEPP1, domena zewnątrzkomórkowa, klon 1B4 jest zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii i Western Blotting do wykrywania GLEPP1, domeny zewnątrzkomórkowej.
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in glomeruli of rat kidney tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected GLEPP1, extracellular domain in glomeruli of rat kidney tissue.
Opis wartości docelowych
138 kDa obliczone
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angiotensin II-dependent persistent podocyte loss from destabilized glomeruli causes progression of end stage kidney disease.
Fukuda, Akihiro, et al.
Kidney International, 81, 40-55 (2012)
Podocyte depletion and glomerulosclerosis have a direct relationship in the PAN-treated rat.
Kim, Y H, et al.
Kidney International, 60, 957-968 (2001)
Podocyte depletion causes glomerulosclerosis: diphtheria toxin-induced podocyte depletion in rats expressing human diphtheria toxin receptor transgene.
Wharram, Bryan L, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 16, 2941-2952 (2005)
Akihiro Fukuda et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 23(8), 1351-1363 (2012-07-10)
Podocyte depletion leads to glomerulosclerosis, but whether an impaired capacity of podocytes to respond to hypertrophic stress also causes glomerulosclerosis is unknown. We generated transgenic Fischer 344 rats that express a dominant negative AA-4E-BP1 transgene driven by the podocin promoter;