Kluczowe dokumenty
MABS2287
Anti-Jagged2 Antibody, clone HMJ2-1
new
Synonim(y):
Białko jagged-2, D12Ggc2e, JAG2, mJagged2-1, syndaktylizm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
hamster
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HMJ2-1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 134.75 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
mouse ... Jag2(16450)
Specyficzność
Klon HMJ2-1 jest przeciwciałem monoklonalnym chomika ormiańskiego, które specyficznie wykrywa Jagged2.
Immunogen
Komórki CHO z nadekspresją mysiego Jagged2
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą cytometrii przepływowej w komórkach CHO transfekowanych mysim Jagged2.
Analiza metodą cytometrii przepływowej: 1,0 g tego przeciwciała wykryło Jagged2 w milionie komórek CHO transfekowanych mysim Jagged2.
Testowane zastosowania
Analiza metodą cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Jagged2 w komórkach CHO transfekowanych mysim Jagged2 (dzięki uprzejmości dr Hideo Yagita, Ph.D., Juntendo University, Japonia).
ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Jagged2 w aplikacji ELISA (Sekine, C., et al. (2014). Arthritis Rheumatol. 66(10):2751-61).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Jagged2 w aplikacji cytometrii przepływowej (Kijima, M., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(19):7010-5).
Agonista: Reprezentatywna partia promowała różnicowanie komórek Treg i wzmacniała sygnalizację Jagged-2 Notch poprzez aktywację RBP-Jk (kanoniczny szlak Notch). (Elyaman, W., et al. (2012). Immunity. 36(4):623-34; Riella, L.V., et al. (2013). Eur J Immunol. 43(6):1449-58).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko jagged-2 (UniProt: Q9QYE5; znane również jako Jagged2) jest kodowane przez gen Jag2 (Gene ID:16450) u myszy. Szlak sygnałowy Notch jest międzykomórkowym mechanizmem sygnalizacyjnym, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju embrionalnego. Członkowie rodziny białek Notch są receptorami transbłonowymi, które mają kluczowe znaczenie dla różnych decyzji dotyczących losu komórek. Jagged2 jest jednym z kilku ligandów, które aktywują Notch i pokrewne receptory. Jest to jednoprzebiegowe białko błonowe typu I i jest syntetyzowane z sekwencją peptydu sygnałowego (aa 1-23), którego usunięcie daje dojrzały Jagged2 z dużą domeną zewnątrzkomórkową (aa 24-1082), domeną transbłonową (aa 1083-1103) i domeną cytoplazmatyczną (aa 1104-1247). Ekspresja Jagged2 różni się w różnych tkankach i stadiach rozwojowych i jest najwyższa w grasicy płodowej, naskórku, zwojach grzbietowych korzenia przedniego jelita i uchu wewnętrznym. U 2-tygodniowych myszy występuje obficie w sercu, płucach, grasicy, mięśniach szkieletowych, mózgu i jądrach. Jego ekspresja częściowo pokrywa się z ekspresją Notch1. Jagged2 jest powiązany z różnymi chorobami, głównie ze względu na jego rolę w szlaku sygnałowym Notch. Interakcja komórek Natural Killer (NK) z komórkami dendrytycznymi (DC) przyczynia się do odpowiedzi przeciwnowotworowej lub przeciwdrobnoustrojowej, w której pośredniczą komórki NK. Badania wykazały udział interakcji Jagged2 Notch w zwiększaniu cytotoksyczności komórek NK za pośrednictwem komórek dendrytycznych i wskazały, że oś Jagged2 Notch odgrywa kluczową rolę w cytotoksyczności komórek NK za pośrednictwem DC. Sugeruje się również, że manipulowanie tą interakcją może zapewnić podejście do indukowania silnej odporności nowotworowej lub hamowania niektórych chorób autoimmunologicznych spowodowanych aktywacją komórek NK. Klon ten działa jako agonista poprzez promowanie różnicowania komórek Treg. Nieprawidłowa ekspresja Jagged2 może prowadzić do niekontrolowanej proliferacji komórek i nowotworzenia w nowotworach, takich jak rak piersi, rak płuc i glejak. (Ref.: Kijima, M., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(19):7010-5; Elyaman, W., et al. (2012). Immunity. 36(4):623-34; Riella, L.V., et al. (2013). Eur J Immunol. 43(6):1449-58; Sekine, C., et al. (2014). Arthritis Rheumatol. 66(10):2751-61).
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne chomika ormiańskiego w PBS bez azydku.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2