MABS1914
Anti-Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44)
clone n/a, from mouse
Synonim(y):
Mitochondrial pyruvate carrier 2, Brain protein 44, BRP44
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
n/a, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MPC2(25874)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot immunoprecipitated Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in mouse liver mitoplasts (Courtesy of Prof. Jean-Claude Martinou, Ph.D., University of Geneva, Switzerland)..
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a represenetative lot detected Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in mouse pancreas tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in Western Blotting applications (Compan, V., et. al. (2015). Mol Cell. 59(3):491-501; Vanderperre, B., et. al. (2016). PLoS Genet. 12(5):e1006056).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in mouse liver mitochondrial lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash