Kluczowe dokumenty
MABS1905
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TMEPAI, klon 9F10
clone 9F10, from mouse
Synonim(y):
Prostate transmembrane protein androgen induced 1, Solid tumor-associated 1 protein, Transmembrane prostate androgen-induced protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9F10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, monkey
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PMEPA1(56937)
Opis ogólny
Białko TMEPAI (UniProt: Q969W9; znane również jako białko transbłonowe prostaty indukowane androgenem 1, białko związane z guzem litym 1, białko transbłonowe prostaty indukowane androgenem) jest kodowane przez gen PMEPA1 (znany również jako STAG1, TMEPAI) (Gene ID: 56937) u człowieka. TMEPAI jest białkiem transbłonowym typu Ib zawierającym dwa motywy wiążące WW i motyw interakcji SMAD. Motywy wiążące WW pośredniczą w jego interakcji z NEDD4, a motyw interakcji SMAD jest wymagany do interakcji z SMAD2 i SMAD3 oraz do negatywnej regulacji sygnalizacji TGF-beta. TMEPAI antagonizuje sygnalizację TGF-beta poprzez zakłócanie fosforylacji R-SMAD indukowanej przez receptor TGF-beta typu I. Konkuruje z kotwicą SMAD o aktywację receptora o wiązanie R-SMAD, tym samym sekwestrując R-SMAD z aktywacji kinazy receptora TGF-beta typu I. Działając jako negatywny regulator sygnalizacji TGF-beta, TMEPAI odgrywa rolę w proliferacji komórek, różnicowaniu, apoptozie, ruchliwości, produkcji macierzy zewnątrzkomórkowej i immunosupresji. Wyższą ekspresję TMEPAI obserwuje się w prostacie i jajnikach, a ekspresja może być regulowana w górę przez androgeny i TGF-beta (na poziomie białka). TMEPAI ulega konstytutywnej i wysokiej ekspresji w wielu typach raka i wiąże się ze złym rokowaniem. TMEPAI jest również zaangażowany w regulację w dół receptora androgenowego (AR), zwiększając ubikwitynację i degradację AR za pośrednictwem proteasomu. (Ref.: Nguyen THV et al. (2014). Cancer Sci. 105: 334 341; Watanabe, Y et al. (2010). Mol. Cell 37(1): 123-134).
Specyficzność
Klon 9F10 wykrywa TMEPAI w komórkach COS-7 z nadekspresją TEMPAI. Celuje w epitop 39 aminokwasów z regionu C-końcowego w izoformie 1. Wykazuje również reaktywność z izoformą 2, która ma 100% homologii sekwencji w tym regionie epitopu.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 39 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego TMEPAI.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła TMEPAI w zastosowaniach immunoprecypitacji (Vo Nguyen, T.T., et. al. (2014). Cancer Sci. 105(3):334-41).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TMEPAI w lizacie z komórek COS-7 z nadekspresją TEMPAI. (Dzięki uprzejmości Yukihide Watanabe, Ph.D. i Mitsuyasu Kato, Ph.D., University of Tsukuba, Japonia).
Analiza Western Blotting: 8 ug/mL z reprezentatywnej partii wykryło TMEPAI w lizatach komórek HaCaT stymulowanych TGF-beta (dzięki uprzejmości Yukihide Watanabe, Ph.D. i Mitsuyasu Kato, Ph.D., University of Tsukuba, Japonia).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła TMEPAI w zastosowaniach immunocytochemicznych (Vo Nguyen, T.T., et. al. (2014). Cancer Sci. 105(3):334-41).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TMEPAI w zastosowaniach Western Blotting (Vo Nguyen, T.T., et. al. (2014). Cancer Sci. 105(3):334-41).
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-TMEPAI, klon 9F10, nr kat. MABS1905 jest stosowane w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western blot do wykrywania TMEPAI.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in COS-7 overexpressing TMEPAI lysate.
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected TMEPAI in 45 µg of lysate from COS-7 cells overexpressing TMEPAI.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~32 kDa; obliczono 31,61 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1