MABS1274
Anti-GPx4 Antibody, clone 1B4
clone 1B4, from rat
Synonim(y):
Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, GPx-4, GSHPx-4, mtPHGPx, PHGPx, Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, snGPx, Sperm nuclei glutathione peroxidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Gpx4(625249)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Oxidative Stress
Western Blotting Analysis: A representative lot detected downregulated GPx-4 expression in kidney tissue extracts from tamoxifen/Tam-fed transgenic mice (CreERT2;Gpx4fl/fl) that express Cre-ERT2 and have both Gpx4 alleles flanked by loxP sites (Friedmann Angeli, J.P., et al. (2014). Nat. Cell Biol.16(12):1180-1191).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected downregulated GPx-4 expression upon hydroxytamoxifen/Tam treatment of lung fibroblasts derived from transgenic mice (CreERT2;Gpx4fl/fl) that express Cre-ERT2 and have both Gpx4 alleles flanked by loxP sites (Friedmann Angeli, J.P., et al. (2014). Nat. Cell Biol.16(12):1180-1191).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected high GPx-4 expression in both primary (HRPEitC) and transformed (HK-2) human tubular epithelial kidney cells (Friedmann Angeli, J.P., et al. (2014). Nat. Cell Biol.16(12):1180-1191).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GPx-4 expression in paraformaldehyde-fixed, paraffin-embedded mouse testis sections (Courtesy of Dr. Marcus Conrad, Helmholtz Zentrum München, Germany).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected downregulated GPx-4 expression in paraformaldehyde-fixed, paraffin-embedded testis sections from GPx-4-knockout mice when compared to wild-type controls (Schneider, M., et al. (2009). FASEB J. 23(9):3233-3242).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected downregulated GPx-4 expression in paraformaldehyde-fixed, Triton X-100-permeablized epididymal spermatozoa from Gpx4-knockout mice when compared to wild-type controls by fluorescent immunocytochemistry (Schneider, M., et al. (2009). FASEB J. 23(9):3233-3242).
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected GPx-4 in MEF1 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1