Kluczowe dokumenty
MABS1201
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-OSBP, klon 1A6.2
clone 1A6.2, from mouse
Synonim(y):
Oxysterol-binding protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A6.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OSBP(5007)
Opis ogólny
Białko wiążące oksysterol 1 (UniProt P22059) jest kodowane przez gen OSBP (znany również jako OSBP1) (Gene ID 5007) u człowieka. OSBP pośredniczy w transporcie cholesterolu i 4-fosforanu fosfatydyloinozytolu (PtdIns4P, PI-4-P, PI4P) między retikulum endoplazmatycznym (ER) a Golgim. OSBP łączy błony ER i trans-Golgi w miejscach kontaktu błon ER-Golgi (MCS) i transportuje sterol do Golgi i PI4P z powrotem do ER, gdzie jest hydrolizowany przez fosfatazę PI4P Sac1. OSBP zawiera motyw FFAT (fenyloalaniny (FF) w kwaśnym szlaku) (a.a. 358-364), który wiąże białko VAP rezydujące w ER i N-końcową domenę pleckstrin homology (PH) (a.a. 88-181), która wiąże PI4P. OSBP i białko związane z OSBP 4 (ORP4) są zaangażowane w indukowane wirusem zmiany błonowe niezbędne do tworzenia organelli replikacji wirusa. Obniżenie poziomu OSBP hamuje replikację wirusa, podczas gdy nadekspresja OSBP lub ORP4 przeciwdziała przeciwwirusowemu działaniu antagonisty OSBP/ORP4 OSW-1.
Specyficzność
Klon 1A6.2 celuje w epitop w C-końcowym regionie ludzkiego OSBP.
Immunogen
Epitop: Region C-końcowy.
Rekombinowany ludzki fragment C-końcowy OSBP znakowany GST.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło OSBP w ludzkiej korze mózgowej, jelicie cienkim i wycinkach tkanek nerek.
To przeciwciało anty-OSBP, klon 1A6.2 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina) do wykrywania OSBP.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Vesicular Trafficking
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected OSBP in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~90 kDa. Obliczono 89,42 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1