Kluczowe dokumenty
MABS1147
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SH2D1A, klon SuGr-20 18A9
clone SuGr-20 18A9, from mouse
Synonim(y):
SH2 domain-containing protein 1A, Duncan disease SH2-protein, Signaling lymphocytic activation molecule-associated protein, SLAM-associated protein, T-cell signal transduction molecule SAP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SuGr-20 18A9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SH2D1A(4068)
Opis ogólny
Białko 1A zawierające domenę SH2 (UniProt O60880; znane również jako białko SH2 choroby Duncana, białko związane z cząsteczką aktywacji limfocytów sygnałowych, białko związane z SLAM, cząsteczka SAP transdukcji sygnału komórek T) jest kodowane przez gen SH2D1A (znany również jako DSHP, SAP, XLP, XLP1, XLPD) (identyfikator genu 4068) u człowieka. SAP/SH2D1A to 628-aminokwasowe (izoforma A) białko adaptorowe ulegające ekspresji w limfocytach T, komórkach NK, komórkach NK-T i niektórych limfocytach B. SAP/SH2D1A składa się prawie wyłącznie z domeny Src homology 2 (SH2) (a.a. 6-104) i odgrywa ważną rolę w wielu funkcjach komórek odpornościowych, w tym w produkcji cytokin T helper 2 (TH2), produkcji przeciwciał zależnych od komórek T, różnicowaniu komórek folikularnych T helper (TFH), rozwoju komórek NK-T, cytotoksyczności za pośrednictwem komórek T CD8+ i komórek NK. SAP łączy receptory z rodziny sygnalizujących cząsteczek aktywacji limfocytów (SLAM) z sygnałami fosforylacji tyrozyny poprzez interakcję z domeną SH3 kinazy tyrozynowej Fyn z rodziny białek Src. Ponadto SAP może zapobiegać inaktywacji receptorów związanych z SLAM przez negatywne regulatory zawierające domenę SH2, takie jak fosfatazy SHIP-1 i SHP-1, poprzez blokowanie ich interakcji z receptorami. Dowody wskazują również, że SAP/SH2D1A reguluje produkcję przeciwciał zależnych od komórek T i różnicowanie komórek TFH niezależnie od Fyn. Gen SAP/SH2D1A jest zmutowany i inaktywowany w chorobie limfoproliferacyjnej sprzężonej z chromosomem X, rzadkim ludzkim niedoborze odporności charakteryzującym się niekontrolowaną odpowiedzią immunologiczną na zakażenie wirusem Epsteina-Barr.
Specyficzność
Klon SuGr-20 18A9 rozpoznaje rekombinowaną ludzką izoformę A splicingu SH2D1A o pełnej długości (UniProt O60880-1) metodą Western blotting. Reaktywność wobec izoform B do F (UniProt O60880-2 do O60880-6) nie została określona.
Immunogen
Rekombinowany ludzki SH2D1A pełnej długości.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SH2D1A, klon SuGr-20 18A9 jest przeciwciałem przeciwko SH2D1A do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Immunological Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting of recombinant human SH2D1A.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.1 µg of recombinant human SH2D1A.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~14 kDa. Obliczono 14,19 kDa.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1