MABN788
Anti-nitrated Hsp90 Antibody, clone 44.23
clone 44.23, from mouse
Synonim(y):
Heat shock protein HSP 90-beta, Heat shock 84 kDa, HSP 84, HSP84
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
44.23, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Hsp90Aa1(299331)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected nitrated HSP90 in ELISA applications (Ye, Y., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(9):6324-37).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected nitrated HSP90 in Dot Blot applications (Franco, M.C., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(12):E1102-11).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected nitrated HSP90 in Immunohistochemistry applications (Franco, M.C., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(12):E1102-11).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected nitrated HSP90 in PC12 cells treated with pyroxynitrite.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1