MABN762
Anti-VSNL1 Antibody, clone 2D11
clone 2D11, from mouse
Synonim(y):
Visinin-like protein 1, VILIP, VLP-1, Hippocalcin-like protein 3, HLP3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VSNL1(7447)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected VSNL1 in rat cerebellar cortex tissue (courtesy from the laboratory of Gerry Shaw).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VSNL1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2