MABN699
Anti-Metadherin Antibody, clone 2F11C3
clone 2F11C3, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein LYRIC, 3D3/LYRIC, Astrocyte elevated gene-1 protein, AEG-1, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, Metadherin, Metastasis adhesion protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F11C3, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTDH(92140)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected Metadherin in HeLa cells
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Metadherin in 10 µg of K562 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Komentarz do analizy
K562 cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2