Kluczowe dokumenty
MABN674
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PSIP1, klon 6E4
ascites fluid, clone 6E4, from mouse
Synonim(y):
PSIP1 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, monkey
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSIP1(11168)
Opis ogólny
PSIP1, znany również jako koaktywator p75, a także wiele innych synonimów nazwanych na cześć ich oryginalnych odkryć, w tym białko 1 oddziałujące z PC4 i SFRS1, czynnik wzrostu pochodzący z nabłonka soczewki (LEDGF/p75), gęste drobne plamki 70kD (DFS 70) i koaktywator transkrypcyjny p75/p52, jest koaktywatorem transkrypcyjnym zaangażowanym w różnicowanie neuroepitelialnych komórek macierzystych i neurogenezę. Jest szczególnie ważny w regulacji genów komórek nabłonka soczewki i odpowiedzi na stres, i chociaż początkowo uważano, że jest ograniczony do soczewki oka, obecnie wiadomo, że PSIP1 ulega szerokiej ekspresji w większości tkanek i nie odgrywa bezpośredniej roli w rozwoju nabłonka soczewki. PSIP1 zyskał również zainteresowanie badaczy jako centralny punkt integracji HIV i wydaje się być jednym z niewielu białek interakcyjnych integrazy, których knockdown ogranicza integrację i rozprzestrzenianie się HIV. Co więcej, PSIP1 jest białkiem antyapoptotycznym i wydaje się odgrywać rolę ochronną podczas apoptozy wywołanej stresem. Istnieją trzy izoformy PSIP1 u ludzi, PSIP1, PSIP2 lub p52 oraz trzecia izoforma, która nie została nazwana. Izoformy PSIP1 wydają się nieco różnić w swoich dokładnych funkcjach, przy czym izoforma 2 jest najczęściej wyrażana i najbardziej obfita. Ekspresja jest zlokalizowana w jądrze. Monoklonalny mysi anty-PSIP1 firmy EMD-Millipore, klon 6.00E+04 został przetestowany na ludzkich skrawkach immunohistochemicznych zatopionych w parafinie, immunocytochemicznych badaniach immunofluorescencyjnych z użyciem mysich komórek NIH3T3, western blot z użyciem lizatów ludzkich, mysich i szczurzych linii komórkowych oraz ELISA z użyciem oczyszczonego antygenu.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego PSIP1 wyrażony w E. Coli.
Zastosowanie
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło PSIP1 w komórkach NIH/3T3.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PSIP1 w szczurzym móżdżku, szczurzym hipokampie i ludzkich tkankach móżdżku.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj PSIP1 za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-PSIP1, klonu 6E4 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, IHC i immunofluorescencji.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HepG2, Jurkat, K562, Cos7, PC-12, HeLa, and NIH/3T3 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PSIP1 in HepG2, Jurkat, K562, Cos7, PC-12, HeLa, and NIH/3T3 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~75 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek HepG2, Jurkat, K562, Cos7, PC-12, HeLa i NIH/3T3