MABN670
Anti-LCN1 Antibody, clone 10B10
ascites fluid, clone 10B10, from mouse
Synonim(y):
TP, PMFA, Lipocalin-1, Tear lipocalin, Tlc, Tear prealbumin, Von Ebner gland protein, VEG protein, LCN1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10B10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LCN1(3933)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected LCN1 in human prostate tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LCN1-hIgGFc in LCN1-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Komentarz do analizy
HEK293 and LCN1-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates