MABN497
Anti-PSD93 Antibody, clone N18/30
clone N18/30, from mouse
Synonim(y):
Disks large homolog 2, Channel-associated protein of synapse-110, Chapsyn-110, Postsynaptic density protein PSD-93
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N18/30, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Dlg2(64053)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PSD93 in rat brain tissue (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Western Blot Analyis: A representative lot detected PSD93 in WT, but not in PSD93 knockout mice.
Western Blot Analysis: A representative lot detected PSD93 in CA1 tissue lysates from C57BL/6 mice (Jeffrey, R. A., et al. (2009). J Neurosci. 29(50):15613-15620.).
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PSD93 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1