MABN476
Anti-Paris/ZNF746 Antibody, clone N196/16
clone N196/16, from mouse
Synonim(y):
Zinc finger protein 746, Parkin-interacting substrate, PARIS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N196/16, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF746(155061)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Paris/ZNF746 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HEK293 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1