MABN453
Anti-CHRDL1 Antibody, clone 10C9.3
clone 10C9.3, from mouse
Synonim(y):
Chordin-like protein 1, Neuralin-1, Neurogenesin-1, Ventroptin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C9.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRDL1(91851)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CHRDL1 in 200 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected CHRDL1 in 200 µg of human brain tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1,000 dilution from a representative lot detected CHRDL1 in human retina, human cerebellum, rat cerebellum, and rat cerebral cortex tissue.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1