MABN380
Anti-APP-C99 Antibody, clone mC99(70–80)
ascites fluid, clone mC99(70-80), from mouse
Synonim(y):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mC99(70-80), monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected APP-C99 in APPS1 mice and in human Alzheimer brain tissues
(Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Immunofluoresence Analysis: A representative lot detected APP-C99 in HEK APPSwe cells (Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected APP-C99 in 10 µg of DAPT treated HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.