MABN263
Przeciwciało przeciw podjednostce gamma-2 receptora GABA(A), klon 10F10-C1-B8
clone 10F10-C1-B8, from mouse
Synonim(y):
Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-2, GABA(A) receptor subunit gamma-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10F10-C1-B8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Gabrg2(29709)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected GABA(A) receptor subunit gamma-2 in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1