Kluczowe dokumenty
MABN2616
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM30A Antibody, clone 7F4
Synonim(y):
Białko kontrolujące cykl komórkowy 50A; CDC50A; Podjednostka beta kompleksu flippazy P4-ATPazy; Białko transbłonowe 30A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 40.68 kDa
observed mol wt ~52-54 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline, porcine, canine, monkey, horse, bovine
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... TMEM30A(505797)
Opis ogólny
Białko kontrolujące cykl komórkowy 50A (UniProt: Q17QL5; znane również jako P4-ATPase flippase complex beta subunit TMEM30A, Transmembrane protein 30A) jest kodowane przez gen TMEM30A (Gene ID: 505797) u bydła. TMEM30A jest wieloprzebiegowym białkiem błonowym z dwiema domenami cytoplazmatycznymi, dwiema domenami transbłonowymi i jedną domeną zewnątrzkomórkową. Ulega ekspresji w komórkach fotoreceptorów i jest wykrywany w zewnętrznym segmencie siatkówki i innych warstwach siatkówki. Jest składnikiem różnych kompleksów flippazy P4-ATPazy, która składa się z podjednostki katalitycznej i dodatkowej podjednostki β. Katalizuje hydrolizę ATP sprzężoną z transportem aminofosfolipidów z zewnętrznego do wewnętrznego płatka różnych błon i zapewnia utrzymanie asymetrycznej dystrybucji fosfolipidów. Podjednostka β może pomagać w wiązaniu substratu fosfolipidowego. Większość P4-ATPaz wiąże się z jedną z trzech podjednostek pomocniczych znanych jako CDC50A (TMEM30A), CDC50B (TMEM30B) i CDC50C (TMEM30C). TMEM30A jest wymagany do prawidłowego składania, montażu i wyjścia z retikulum endoplazmatycznego (ER) do Golgiego kompleksu flippazy ATP8A2: TMEM30A. Kompleks ATP8A2:TMEM30A może być zaangażowany w regulację wzrostu neurytów. Jest on również zaangażowany w wychwyt czynnika aktywującego płytki krwi (PAF). (Ref.: Liou, AY., et al. (2019). J. Biol. Chem. 294(17); 6809-6821; Wang, J., et al. (2018). Sci. Rep. 8: 10795).
Specyficzność
Klon 7F4 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko kontrolujące cykl komórkowy 50A (TMEM30A). Jego celem jest epitop w obrębie 9 aminokwasów od N-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający 9 aminokwasom z N-końcowego regionu bydlęcego białka kontrolującego cykl komórkowy 50A (TMEM30A).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mysiego jądra.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło TMEM30A w lizacie tkanki mysiego jądra.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło TMEM30A w lizatach tkanek ludzkiego mózgu, mysiego mózgu i mysiej wątroby.
Oczyszczanie metodą immunopowinowactwa: Reprezentatywna partia została użyta do oczyszczania TMEM30A metodą immunopowinowactwa. (Wang, J., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):10795).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła TMEM30A w zastosowaniach immunohistochemicznych (Coleman, J.A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(19):17205-16).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TMEM30A w zastosowaniach Western Blotting (Coleman, J.A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(19):17205-16; Wang, J., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):10795; Liou, A.Y., et al. (2019). J Biol Chem. 294(17):6809-6821).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła TMEM30A w zastosowaniach immunoprecypitacji (Coleman, J.A., et al. (2011). J Biol Chem. 286(19):17205-16).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-TMEM30A, klon 7F4, nr kat. MABN2616, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa TMEM30A i jest testowane do stosowania w immunohistochemii, oczyszczaniu metodą immunopowinowactwa, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1