MABN2592
Anti-RBP3 Antibody, clone mAb5
Synonim(y):
IRBP, Interphotoreceptor retinoid-binding protein, Interstitial retinol-binding protein, Protein 7S, Retinol-binding protein 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mAb5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
electron microscopy: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
informacje o genach
bovine ... RBP3(281443)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from Bovine retinal tissue.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody RBP3 in lysate from Bovine retinal tissue.
Tested Applications
Electron Microscopy: A representative lot detected RBP3 in Electron Microscopy applications (Sears, A.E., et al. (2020). FASEB J. 34(10):13918-13934).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RBP3 in Immunoprecipitation applications (Sears, A.E., et al. (2020). FASEB J. 34(10):13918-13934).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RBP3 in Western Blotting applications (Sears, A.E., et al. (2020). FASEB J. 34(10):13918-13934).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1