Kluczowe dokumenty
MABN250
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko białku 17 indukowanemu przez RAP, klon 5H5.1
clone 5H5.1, from mouse
Synonim(y):
Retinoic acid-induced protein 17, ZMIZ1, Zinc finger MIZ domain-containing protein 1, PIAS-like protein Zimp10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZMIZ1(57178)
Opis ogólny
Białko 17 indukowane kwasem retinowym (RAI17) jest również nazywane białkiem 1 zawierającym domenę palca cynkowego MIZ (ZMIZ1) i białkiem podobnym do PIAS Zimp10. Białko 17 indukowane kwasem retinowym promuje sumoilację AR i zwiększa aktywność transkrypcyjną zależną od ligandu AR. Białko 17 indukowane kwasem retinowym ulega wysokiej ekspresji w jajnikach i na niższych poziomach w prostacie, śledzionie i jądrach.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu białku 17 indukowanemu przez RA.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło białko 17 indukowane przez RA w ludzkiej tkance wzgórza.
Wykryj białko 17 indukowane kwasem retinowym za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-RA indukowanego białkiem 17, klonu 5H5.1 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RA-induced protein 17 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Opis wartości docelowych
~115 kDa. Uniprot opisuje 2 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing przy ~115 kDa i ~107 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sameer Aryal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(18) (2021-04-29)
Loss of the fragile X mental retardation protein (FMRP) causes fragile X syndrome (FXS). FMRP is widely thought to repress protein synthesis, but its translational targets and modes of control remain in dispute. We previously showed that genetic removal of