Kluczowe dokumenty
MABN2484
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ErbB4, klon mAB10
clone mab10, from rabbit
Synonim(y):
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mab10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Erbb4(13869)
Opis ogólny
Receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa erbB-4 (UniProt: Q61527; znana również jako EC: 2.7.10.1, białko podobne do protoonkogenu c-ErbB-4) jest kodowana przez gen Erbb4 (znany również jako Mer4) (Gene ID: 13869) u myszy. ErbB-4 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I z rodziny receptorów EGF, które odgrywa istotną rolę jako receptor na powierzchni komórki dla neuregulin (NRG) i członków rodziny EGF. ErbB-4 jest monomeryczny przy braku związanego ligandu i homo- lub heterodimeryzuje z innym członkiem rodziny ERBB po związaniu ligandu. ErbB-4 ulega autofosforylacji na resztach tyrozynowych w odpowiedzi na wiązanie ligandu, co wyzwala dimeryzację receptora i autofosforylację na określonych resztach tyrozynowych, które następnie służą jako miejsca wiązania białek rusztowania i efektorów. ErbB-4 reguluje rozwój serca, ośrodkowego układu nerwowego i gruczołu sutkowego. Wykazano, że bierze udział w transkrypcji genów, proliferacji komórek, różnicowaniu, migracji i apoptozie. Ulega ekspresji w rozwijającej się i dorosłej korze mózgowej i stanowi główny receptor NRG w neuronach centralnych i reguluje różnorodne procesy neuronalne, w tym migrację, różnicowanie, neurotransmisję i plastyczność synaptyczną. NRG-1 i ErbB-4 są niezbędnymi elementami szlaku sygnałowego, który ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju hamujących obwodów korowych i hipokampalnych. Ekspresja ErbB-4 jest ograniczona do neuronów GABAergicznych w korze mózgowej, gdzie odgrywa rolę w regulacji rozwoju synaptycznego GABAergicznego i migracji interneuronów. ErbB-4 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-25), który jest odcinany w postaci dojrzałej. Dojrzała forma ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 26-652), krótką domenę transbłonową (aa 653-673) i długi ogon cytoplazmatyczny (aa 674-1308). Jego domena kinazy białkowej jest zlokalizowana w ogonie cytoplazmatycznym (aa 718-985). Opisano trzy izoformy ErbB-4, które są wytwarzane przez alternatywny splicing.
Specyficzność
Klon mAB10 jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym mysią receptorową kinazę tyrozynowo-białkową erbB-4. Jego celem jest epitop w regionie C-końcowym.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające 204 aminokwasom z C-końcowego regionu mysiej receptorowej kinazy tyrozynowo-białkowej erbB-4.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło ErbB4 w skrawkach tkanek zarodków myszy.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ErbB4 w aplikacjach Western Blotting (Vullhorst, D., et. al. (2009). J Neurosci. 29(39):12255-64).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła ErbB4 w zastosowaniach ELISA (Vullhorst, D., et. al. (2009). J Neurosci. 29(39):12255-64).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ErbB4 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Vullhorst, D., et. al. (2009). J Neurosci. 29(39):12255-64).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego ErbB4 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Vullhorst, D., et. al. (2009). J Neurosci. 29(39):12255-64).
Anty-ErbB4, klon mAB10, nr kat. MABN2484, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko receptorowej kinazie tyrozynowo-białkowej ErbB-4 i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse cerebral cortex tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected ErbB4 in mouse cerebral cortex tissue sections.
Opis wartości docelowych
146,85 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.