primary antibodies
klon
N3/26, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 139.62 kDa
observed mol wt ~140 kDa
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Kcnt1(60444)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected KCNT1 in rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected KCNT1 in rat brain tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1