MABN2435
Przeciwciało anty-Peripherin-2, klon 5H2
clone 5H2, from mouse
Synonim(y):
Retinal degeneration slow protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Prph2(19133)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła Peripherin-2 w zastosowaniach testu radioimmunologicznego (Connell, G., et. al. (1991). Proc Natl Acad Sci USA. 88(3):723-6).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Peripherin-2 w zastosowaniach immunofluorescencji (Zhang, Y., et. al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 8):1192-200).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Peripherin-2 in 10 µg of bovine retinal tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash