Kluczowe dokumenty
MABN2418
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CELF4, klon N446/80
clone N446/80, from mouse
Synonim(y):
CUGBP Elav-like family member 4, Bruno-like protein 4, CUG-BP- and ETR-3-like factor 4, RNA-binding protein BRUNOL-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N446/80, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CELF4(56853)
Opis ogólny
CUGBP Elav-like family member 4 (UniProt: Q9BZC1; znany również jako CELF-4, Bruno-like protein 4, CUG-BP- and ETR-3-like factor 4, RNA-binding protein BRUNOL-4) jest kodowany przez gen CELF4 (znany również jako BRUNOL4) (Gene ID: 56853) u człowieka. CELF-4 jest białkiem wiążącym RNA, które bierze udział w regulacji alternatywnego splicingu pre-mRNA. Jest wszechobecny w swojej dystrybucji, ale ulega silnej ekspresji w móżdżku, hipokampie, ciele migdałowatym, korze skroniowej i czołowej oraz płatach czołowych. Pośredniczy we włączaniu i/lub wykluczaniu eksonów w pre-mRNA, które podlegają specyficznemu dla tkanki i regulowanemu rozwojowo alternatywnemu splicingowi. Wykazano, że specyficznie aktywuje inkluzję eksonu 5 izoform TNNT2 w sercu podczas przebudowy serca w okresie przejściowym od młodzieńczego do dorosłego. CELF-4 promuje wykluczenie zarówno eksonów mięśni gładkich, jak i niemięśniowych w pre-mRNA aktyny. Wiąże się z miejscami intronowymi specyficznymi dla mięśni wzmacniacza splicingu (MSE) flankującymi alternatywny ekson 5 pre-mRNA TNNT2. Region N-końcowy (aa 1-298) jest uważany za wystarczający do wiązania RNA i aktywności splicingowej zależnej od MSE. CELF-4 zawiera dwie N-końcowe domeny motywu rozpoznawania RNA (RRM) (aa 54-135 i 152-232) i jedną C-końcową domenę RRM (aa 404-479). Opisano pięć izoform CELF-4, które są wytwarzane przez alternatywny splicing.
Specyficzność
Klon N446/80 specyficznie wykrywa CUGBP Elav-like family member 4 (CELF4). Celuje w epitop z 86 aminokwasami z regionu N-końcowego. Nie reaguje z CELF6.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowany fragment odpowiadający 86 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego CUGBP Elav-like family member 4 (CELF-4).
Zastosowanie
Anti-CELF4, klon N446/80, nr kat. Nr kat. MABN2418, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko CUGBP Elav-like family member 4 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human hippocampus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CELF4 in human hippocampus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~46 kDa; obliczono 51,97 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.