Kluczowe dokumenty
MABN2302
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGAP11B Antibody, clone 3758-A37-5
Synonim(y):
Białko aktywujące GTPazę typu Rho 11B, Nieaktywne białko aktywujące GTPazę Rho 11B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3758-A37-5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 30.25 kDa
observed mol wt ~30 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Specyficzność
Klon 3758-A37-5 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 11B aktywujące GTPazę typu Rho (ARHGAP11B). Jego celem jest epitop w obrębie 21 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka 11B aktywującego GTPazę typu Rho (ARHGAP11B).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek COS-7 transfekowanych ludzkim ARHGAP11B.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło ARHGAP11B w lizacie z komórek COS-7 transfekowanych ludzkim ARHGAP11B, ale nie w lizacie z komórek COS-7 typu dzikiego.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ARHGAP11B w aplikacji immunofluorescencyjnej (Namba, T., et al. (2020). Neuron. 105(5):867-881.e9; Heide, M., et al. (2020). Science. 369(6503):546-550).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ARHGAP11B w aplikacjach Western Blotting (Namba, T., et al. (2020). Neuron. 105(5):867-881.e9).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Nieaktywne białko aktywujące GTPazę Rho 11B (UniProt: Q3KRB8; znane również jako białko aktywujące GTPazę typu Rho 11B) jest kodowane przez gen ARHGAP11B (znany również jako FAM7B1) (Gene ID: 89839) u człowieka. ARHGAP11B jest białkiem macierzy mitochondrialnej, które ulega specyficznej ekspresji w promienistych komórkach glejowych korowych neuronalnych komórek macierzystych i progenitorowych podczas rozwoju kory mózgowej. Ulega preferencyjnej ekspresji w wierzchołkowych i podstawnych glejach promienistych i nie jest wykrywany w neuronach korowych i płytce korowej. Promuje amplifikację podstawowych progenitorów w strefie podkomorowej, wytwarzając więcej neuronów podczas kortykogenezy płodu, odgrywając tym samym kluczową rolę w ekspansji kory nowej. Promuje proliferację podstawowych komórek progenitorowych poprzez hamowanie porów przejścia przepuszczalności mitochondriów (mPTP). Opóźnia otwarcie mPTP poprzez interakcję z translokazą ADP:ATP, zwiększając w ten sposób mitochondrialne stężenie Ca2+ i indukując katabolizm glutaminy, który jest wymagany do podstawowej proliferacji progenitorów. ARHGAP11B nie wykazuje aktywności aktywatora GTPazy i ten brak aktywności aktywatora GTPazy jest niezbędny do wzmocnienia podstawowych progenitorów podczas rozwoju kory nowej. (Ref.: Namba, T., et al. (2020). Neuron. 105(5); 867-881; Florio, M., et al. (2015). Science. 347(6229); 1465-1470).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1