MABN1843
Anti-SET (I2PP2A) Antibody, N-term Antibody, clone 10E7
clone 10E7, from mouse
Synonim(y):
Protein SET, HLA-DR-associated protein II, IGAAD, Inhibitor of granzyme A-activated DNase, PHAPII, I-2PP2A, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, TAF-I, Template-activating factor I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10E7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, monkey
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SET(6418)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous monkey SET (I2PP2A) as well as full-length human SET constructs (Wild-type, R179A/K180A/R181A, K168A/R169A) exogenously expressed in COS-7 cells (Arif, M., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(40):27677-27691).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected full-length Myc-tagged human SET (I2PP2A) and its N-terminal cleavage product (NCP) in transfected COS-7 cells. Only NCP and Asn endopeptidase-/AEP-cleaved N-terminal fragment I2NTF, but not the full-length SET, were detected in COS-7 co-transfected with full-length SET and AEP, while acidic pH treatment of the COS-7 transfectants resulted in the detection of only I2NTF, but not NCP (Basurto-Islas, G., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(24):17495-17507).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected both endogenous SET (I2PP2A) in untransfected PC12 cells and exogenously overexpressed SET (I2PP2A) in PC12 rat adrenal pheochromocytoma cells.
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET (I2PP2A) isoforms in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1