MABN1583
Anti-CALML5 Antibody, clone 3F6.1
clone 3F6.1, from mouse
Synonim(y):
Calmodulin-like protein 5, Calmodulin-like skin protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F6.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALML5(51806)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected 0.05 µg of human CALML5 GST fusion protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1