MABN128
Anti-PITX3 Antibody, clone 12G4.1
clone 12G4.1, from mouse
Synonim(y):
Pituitary homeobox 3, Homeobox protein PITX3, Paired-like homeodomain transcription factor 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12G4.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PITX3(5309)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PITX3 in 10 µg of human retinoblastoma Y79 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1