MABF732
Anti-Foxp3 Antibody (mouse), PE, clone 3G3
clone 3G3, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Forkhead box protein P3, Scurfin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Foxp3(20371)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected Foxp3 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1