Kluczowe dokumenty
MABF558
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD28 (ludzkie), PE, klon CD28.2
clone CD28.2, from mouse
Synonim(y):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44, CD antigen CD28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CD28.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD28(940)
Opis ogólny
Przeciwciało CD28.2 reaguje z ludzkim CD28, glikoproteiną powierzchniową typu I o masie 44 kDa, która działa jako receptor ko-stymulujący wspomagający receptor komórek T (TCR). CD28 występuje jako homodimer o swoistości dla dwóch znanych ligandów, znanych jako B7-1 (CD80) i B7-2 (CD86), które ulegają ekspresji na aktywowanych komórkach B i komórkach prezentujących antygen. Ligandy te wyzwalają sygnalizację CD28 w połączeniu z aktywacją TCR w celu napędzania proliferacji komórek T, indukowania wysokiego poziomu ekspresji IL-2, nadawania odporności na apoptozę i zwiększania cytotoksyczności komórek T. Interakcja / współstymulująca sygnalizacja między ligandami B7 i CD28 zapewnia kluczową komunikację między komórkami T i komórkami B lub APC w celu koordynacji adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Inni członkowie rodziny receptorów CD28 obejmują CTLA-4 (CD152), PD-1 (CD279), ICCOS i BTLA. Przeciwciało CD28.2 może być stosowane jako marker fenotypowy dla ludzkiego CD28, wyrażanego na wszystkich komórkach T CD4 + i komórkach T CD8 + i jest szeroko stosowane jako odczynnik do aktywacji receptora CD28 in vitro i in vivo. Przeciwciało to wykazuje również reakcję krzyżową z kilkoma gatunkami innymi niż człowiek, w tym z pawianem, szympansem, kynomolgusem i rezusem.
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD28 (ludzkie), PE, klon CD28.2 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD28.
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD28 in one million human peripheral blood lymphocytes.