Kluczowe dokumenty
MABF545
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD152 (CTLA-4) (mysz), APC, klon UC10-4F10-11
clone UC10-4F10-11, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, CTLA-4, CD152
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UC10-4F10-11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ctla4(12477)
Opis ogólny
Przeciwciało UC10-4F10-11 jest swoiste dla mysiego CD152, powszechnie znanego jako CTLA-4, białka o masie 33-37 kDa wyrażanego jako homodimer na powierzchni aktywowanych komórek T i B oraz na tymocytach. CTLA-4 jest strukturalnie podobny, ale funkcjonalnie różni się od cząsteczki współstymulującej komórki T CD28. Zarówno CTLA-4, jak i CD28 oddziałują z cząsteczkami ko-stymulującymi CD80 (B7-1) i CD86 (B7-2) na komórkach prezentujących antygen, przy czym CTLA-4 wykazuje wyższą awidność niż CD28. Podczas gdy CD28 zazwyczaj dostarcza silny sygnał ko-stymulujący wspierający aktywację komórek T, CTLA-4 wydaje się działać jako negatywny regulator aktywacji komórek T i może przyczyniać się do supresorowej funkcji komórek Treg. Białka CTLA-4 mogą być początkowo sekwestrowane w pęcherzykach Golgiego, z których mogą być szybko przenoszone na i z powierzchni komórki, mechanizm, dzięki któremu komórki Treg mogą selektywnie nadawać funkcje supresyjne. Przeciwciało UC10-4F10-11 może być stosowane do analizy cytometrycznej ekspresji CTLA-4.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-CD152 (CTLA-4) (mysie), APC i klon UC10-4F10-11 zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD152 (CTLA-4).
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg of this antibody detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne chomika ormiańskiego w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.