MABF457
Anti-CD86 (B7-2) Antibody (mouse), FITC, clone GL-1
clone GL-1 (GL1), 0.5 mg/mL, from rat
Synonim(y):
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, Early T-cell costimulatory molecule 1, ETC-1, CD86
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GL-1 (GL1), monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd86(12524)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million C57Bl/6 splenocytes.