MABF421
Anti-CD4 Antibody (human), PE-Cy7, clone RPA-T4
clone RPA-T4, from mouse
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE-Cy7
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RPA-T4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD4(920)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.