Kluczowe dokumenty
MABF3287
Sigma-Aldrich
Anti-HPV18 Antibody, clone H18.J4
Synonim(y):
Główne białko kapsydu L1, HPV-18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H18.J4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 63.6 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
vaccinia virus ... L1(1489090)
Specyficzność
Klon H18.J4 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym wirusa HPV18. Jego celem jest epitop w obrębie głównego białka kapsydu L1.
Immunogen
Rekombinowane cząsteczki podobne do wirusa HPV-18 L1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Testowanie izotypów: Potwierdzenie tożsamości za pomocą testu izotypowania.
Analiza izotypowania: Tożsamość tego przeciwciała monoklonalnego została potwierdzona testem izotypowania jako mysia IgG2a.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła HPV18 w aplikacji ELISA (Christensen, N.D., et al. (1996). Virology. 223(1):174-84; Panicker, G., et al. (2021). J Immunol Methods. 498:113136; Jerajani, K., et al. (2022). J Pharm Sci. 111(11):2983-2997).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła białko HPV18 w aplikacji ELISA (Dane Dr. J. Leitsch i za uprzejmą zgodą ARTES Biotechnology GmbH, Niemcy. Zastosowane rekombinowane antygeny HPV L1 zostały wyprodukowane przez ARTES Biotechnology GmbH).
Test neutralizacji: Reprezentatywna partia zneutralizowała HPV18 w aplikacji neutralizującej (Dias, D., et al. (2005). Clin Diagn Lab Immunol. 12(8):959-69).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Główne białko kapsydu L1 (UniProt: P06794) jest kodowane przez gen L1 (Gene ID: 1489090) w wirusie brodawczaka ludzkiego typu 18. Główne białko kapsydowe L1 wirusa brodawczaka ludzkiego jest głównym białkiem strukturalnym odpowiedzialnym za tworzenie kapsydu wirusowego, który zamyka genomowe DNA wraz z mniejszym białkiem kapsydowym L2. Kapsyd wirusowy składa się z 360 kopii białka L1 tworzących 72 pentamery, które łączą się w ikosaedryczną strukturę kapsydu, podczas gdy białko L2 lokalizuje się wzdłuż wewnętrznej powierzchni wirionu i odgrywa rolę w stabilizacji kapsydu poprzez interakcję z głównym białkiem kapsydu L1. Białko L1 ułatwia przyłączenie wirusa do komórki gospodarza poprzez oddziaływanie z proteoglikanami siarczanu heparanu na powierzchni komórki, co jest krytycznym etapem infekcji. Rekombinowane główne białko kapsydowe L1 może spontanicznie łączyć się w cząsteczki podobne do wirusa (VLP) i zostało wykorzystane do opracowania przeciwciał neutralizujących, które wykazują wysoki stopień swoistości dla typu wirusa brodawczaka ludzkiego. W oparciu o ich potencjał onkogenny, wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) można sklasyfikować jako typy HPV niskiego ryzyka (np.: HPV6 i HPV11, najczęstsze serotypy), które nie powodują raka, ale mogą prowadzić do brodawek skóry i narządów płciowych, oraz typy HPV wysokiego ryzyka (np.: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 58), które są odpowiedzialne za nowotwory związane z HPV. Szczepionki ukierunkowane na białko L1 zostały opracowane i są skuteczne w zapobieganiu infekcji najbardziej onkogennymi typami HPV poprzez indukowanie silnej odpowiedzi przeciwciał. (Ref.: Hareza, D. A., (2022) Int. J. Mol. Sci., 23, 1818; Christensen, N.D., et al. (1990). J Virol. 64:11, 5678-81; Christensen, N.D., et al. (1996). Virology. 224(2):477-86; Brown, M.J., et al. (2014). Clin Vaccine Immunol. 21:4, 587-93)
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2