MABF3243
Anti-CD1d Antibody, clone CD1d42
Synonim(y):
Antigen-presenting glycoprotein CD1d, R3G1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CD1d42, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... CD1D(912)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD1d in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited the responses of NK T cell clones to -GalCer in the presence of monocyte lineage APC. (Spada, F.M., et al. (2000). Eur J Immunol. 30(12):3468-77).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD1d in Flow Cytometry (Spada, F.M., et al. (2000). Eur J Immunol. 30(12):3468-77).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2