MABF3230
Anti-CD70 Antibody, clone FR70
Synonim(y):
CD27 ligand, CD70 antigen, Cd27l, Cd27lg, Tnfsf7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FR70, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.92 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
mouse ... Cd70(21948)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in mouse splenocytes lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD70 in mouse splenocytes lysate.
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited binding of a murine CD27 Fc fusion protein to mouse CD70 in Inhibition Assays (Oshima, H., et al. (1998). Int Immunol. 10(4):517-26).
Flow Cytometry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected CD70 in P815 cells overexpressing mouse CD70.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD70 in Flow Cytometry application (Oshima, H., et al. (1998). Int Immunol. 10(4):517-26).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD70 in Western Blotting application (Oshima, H., et al. (1998). Int Immunol. 10(4):517-26).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD70 in Immunoprecipitation application (Oshima, H., et al. (1998). Int Immunol. 10(4):517-26).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2