MABF317
Anti-CD3ε (mouse) Antibody, PE, clone 145-2C11
clone 145-2C11, from hamster(Armenian), PE
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
145-2C11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd3E(12501)
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD3ε in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2