MABF3148
Anti-Rabies Virus Phosphoprotein Antibody, clone M974
Synonim(y):
Protein P;Protein M1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M974, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 33.21 kDa
observed mol wt ~44 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rabies virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant Rabies Virus Phosphoprotein.
Western Blotting Analysis: 1: 500,000 dilution (1 ng/mL) of this antibody detected recombinant Rabies Virus Phosphoprotein.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Rabies Virus Phosphoprotein in Western Blotting applications (Nadin-Davis, S.A., et al. (2000). J Clin Microbiol. 38(4):1397-1403).
ELISA Analysis: A representative lot detected Rabies Virus Phosphoprotein in ELISA applications (Nadin-Davis, S.A., et al. (2000). J Clin Microbiol. 38(4):1397-1403).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody inhibited binding of Rabies virus phosphoprotein in a competitive binding assay. (Nadin-Davis, S.A. , et al. (2000). J Clin Microbiol. 38(4):1397-403).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2